Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane |
| Tæthed | 1.0700g/mL |
| Kogepunkt | 120,0 °C (2,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 122 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,4280 til 1,4300 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 17, V,3, 45 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.