Få mere at vide
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan, 97%
Artikelnummer. 11448357
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448357 100 g 100g
11438357 25 g 25g
11458357 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18431.22
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 2530-83-8 | C9H20O5Si | 236,339 g/mol
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan anvendes til fremstilling af kulstofstål, og dets forbehandling fremmer tør og våd vedhæftning af epoxybelægning. Det bruges også til at fremstille epoxy-funktionaliserede silica nanopartikler, som giver en reaktiv overflade til et-trins og high-density protein immobilisering. Det tjener som et koblingsmiddel og adhæsionsfremmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan anvendes til fremstilling af kulstofstål, og dets forbehandling fremmer tør og våd vedhæftning af epoxybelægning. Det bruges også til at fremstille epoxy-funktionaliserede silica nanopartikler, som giver en reaktiv overflade til et-trins og high-density protein immobilisering. Det tjener som et koblingsmiddel og adhæsionsfremmer.
Opløselighed
Blandbar med alkoholer, ketoner og alifatiske eller aromatiske kulbrinter. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2530-83-8
Molekylær formel C9H20O5Si
Molekylvægt (g/mol) 236.339
MDL nummer MFCD00005144
InChI nøgle BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane
PubChem CID 17317
IUPAC navn trimethoxy-[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silan
SMIL CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Specifica
Kogepunkt 119 °C til 121 °C (2 mmHg)
Kemisk navn eller materiale (3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane
Smeltepunkt <-70 °C
Mængde 100 g
Beilstein 4308125
Flammepunkt 135 °C (275 °F)
Opløselighedsinformation Blandet med alkoholer, ketoner og alifatiske eller aromatiske kulbrinter. Ublandelig med vand.
Formel vægt 236.34
Procent renhed 97%
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.429
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.072
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.