Få mere at vide
(3-Glycidoxypropyl)triethoxysilan, TRC
Artikelnummer. 30403726
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30403726 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30403726 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG615405250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Glycidoxypropyl)triethoxysilane
CAS 2602-34-8
Molekylær formel C12H26O5Si
Mængde 250 mg
Synonym Triethoxy(3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl)silane, 2-[[3-(Triethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane, 3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltriethoxysilane
InChI formel InChI=1S/C12H26O5Si/c1-4-15-18(16-5-2,17-6-3)9-7-8-13-10-12-11-14-12/h12H,4-11H2,1-3H3
SMIL CCO[Si](CCCOCC1CO1)(OCC)OCC
IUPAC navn triethoxy-[3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl]silan
Molekylvægt (g/mol) 278.42
Formel vægt 278.155