Få mere at vide
3-Furonitrile, 98%
Artikelnummer. 11388895
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388895 1 g 1g
11398895 250 mg 250mg
11489830 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14019.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30078-65-0 | C5H3NO | 93.085 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30078-65-0
Molekylær formel C5H3NO
Molekylvægt (g/mol) 93.085
MDL nummer MFCD00067042
InChI nøgle ZQFYJHMUAWCEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furonitrile, 3-furancarbonitrile, 3-cyanofuran, 3-furancarbonitrile 9ci, 3-furonitrile 8ci, acmc-1cj8r
PubChem CID 100698
IUPAC navn furan-3-carbonitril
SMIL C1=COC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Furonitrile
Smeltepunkt 28°C to 30°C
Kogepunkt 150°C to 151°C
Flammepunkt 53°C (127°F)
Brydningsindeks 1.479
Mængde 1 g
FN nummer UN2926
Beilstein 507009
Formel vægt 93.09
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Furonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Furonitrile