Få mere at vide
3-furosyre, TRC
Artikelnummer. 30401107
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30401107 25 g
1 options
Artikelnummer. 30401107 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF86377025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Furoic Acid
CAS 488-93-7
Molekylær formel C5H4O3
Mængde 25 g
Synonym 3-Furancarboxylic Acid, 3-Carboxyfuran, 3-Furanoic Acid, NSC 349941
InChI formel InChI=1S/C5H4O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
SMIL OC(=O)c1cocc1
IUPAC navn furan-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 112.08
Formel vægt 112.016