Få mere at vide
3-Furoinsyre, 99%
Artikelnummer. 11312537
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312537 5 g 5g
11322537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11629.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 488-93-7 | C5H4O3 | 112,08 g/mol
3-furosyre anvendes til syntese af furan-2,5- og furan-2,4-dicarboxylsyre under opløsningsmiddelfrie betingelser via disproportioneringsreaktion. Det udviser hypolipidæmisk aktivitet hos gnavere. Det sænker serumkolesterol og serumtriglyceridniveauer hos mus og rotter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-furoic acid anvendes til syntese af furan-2,5- og furan-2,4-dicarboxylsyre under opløsningsmiddelfrie forhold via disproportioneringsreaktion. Det udviser hypolipidæmisk aktivitet hos gnavere. Det sænker serumkolesterol og serumtriglyceridniveauer hos mus og rotter.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ether, alkohol, ethanol og methanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 488-93-7
Molekylær formel C5H4O3
Molekylvægt (g/mol) 112.08
MDL nummer MFCD00005350
InChI nøgle IHCCAYCGZOLTEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 3-carboxyfuran, 3-furanoic acid, unii-88a3s7rg98, 3-furoate, 3-furans, 3-furanoate, pubchem6945, acmc-209kee
PubChem CID 10268
ChEBI CHEBI:30846
IUPAC navn furan-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=COC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Furoic acid
Smeltepunkt 120°C to 123°C
Mængde 5 g
Beilstein 108638
Opløselighedsinformation Soluble in water,ether,alcohol,ethanol,and methanol.
Formel vægt 112.08
Procent renhed 99%