Få mere at vide
3-Furanmethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Furanmethanol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,6H,3H2 |
| Formel vægt | 98.0368 |