Få mere at vide
3-furanmethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10568873 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10568873 5 g Glasflaske 5g
10085813 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10568873 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188080050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4412-91-3 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4412-91-3
Molekylær formel C5H6O2
Molekylvægt (g/mol) 98.10
MDL nummer MFCD00005352
InChI nøgle STJIISDMSMJQQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furanmethanol, furan-3-methanol, 3-furylmethanol, 3-hydroxymethyl furan, 3-furfuryl alcohol, 3-hydroxymethylfuran, 3-furyl alcohol, furan-3-yl-methanol, furan-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-furan
PubChem CID 20449
IUPAC navn furan-3-ylmethanol
SMIL OCC1=COC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Furanmethanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1390g/mL
Kogepunkt 79.0°C to 80.0°C (17.0 mmHg)
Flammepunkt 38°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4835 to 1.4855
Mængde 5 g
Beilstein 17, III, 1266
Specifik vægtfylde 1.139
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vægt 98.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Furanmethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.