Få mere at vide
3-furancarboximidamidhydrochlorid, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10110792
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10110792 250 mg 250mg
10120792 1 g 1g
10623645 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10110792 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00101CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 54649-21-7
Molekylær formel C5H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 146.574
InChI nøgle RJLCJJIXGGSRPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan-3-carboximidamide hydrochloride, 3-furancarboximidamide hydrochloride, furan-3-carboxamidine hcl, furan-3-carboxamidine, chloride, 3-furancarboximidamide,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2779666
IUPAC navn furan-3-carboximidamid;hydrochlorid
SMIL C1=COC=C1C(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Furancarboximidamide hydrochloride
Mængde 250 mg
Formel vægt 146.58
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk