Få mere at vide
3-furancarbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10282692
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10282692 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10282692 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00105DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Furancarbothioamide
CAS 59918-68-2
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C5H5NOS
MDL nummer MFCD02179222
Mængde 1 g
Synonym 3-furancarbothioamide, 3-furancarbothioamide 9ci, amino-3-furylmethane-1-thione
InChI nøgle FHPWEMZQNZDEMS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=COC=C1C(=S)N
IUPAC navn furan-3-carbothioamid
Molekylvægt (g/mol) 127.161
PubChem CID 2779671
Formel vægt 127.17
Procent renhed 97%