Få mere at vide
3-Furaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30405619
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405619 5 g
30397501 10 g
30390124 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF8632005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-60-2
Molekylær formel C5 H4 O2
Molekylvægt (g/mol) 96.08
Synonym 3-Furancarboxaldehyde, 3-Formylfuran, 3-Furanaldehyde, 3-Furancarbaldehyde, 3-Furfural, 3-Furfuraldehyde, 3-Furylaldehyde, 3-Furylcarboxaldehyde
IUPAC navn furan-3-carbaldehyd
SMIL O=Cc1cocc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Furaldehyde
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H4O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
Formel vægt 96.0211