Få mere at vide
3-Furaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30397501
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30397501 10 g
30405619 5 g
30390124 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30397501 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF86320010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-60-2
Molekylær formel C5 H4 O2
Molekylvægt (g/mol) 96.08
Synonym 3-Furancarboxaldehyde, 3-Formylfuran, 3-Furanaldehyde, 3-Furancarbaldehyde, 3-Furfural, 3-Furfuraldehyde, 3-Furylaldehyde, 3-Furylcarboxaldehyde
IUPAC navn furan-3-carbaldehyde
SMIL O=Cc1cocc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Furaldehyde
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H4O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
Formel vægt 96.0211