Få mere at vide
3-Formylsalicylic acid hydrate, 97%
Artikelnummer. 10646613 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10646613 1 g Glasflaske 1g
10484505 5 g Glasflaske 5g
11915131 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10646613 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377070010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1266615-78-4 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1266615-78-4
Molekylær formel C8H6O4
Molekylvægt (g/mol) 166.13
MDL nummer MFCD03804454
InChI nøgle YOEUNKPREOJHBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Formyl-2-hydroxybenzoic acid hydrate, 2-Hydroxyisophthalaldehyde acid hydrate
IUPAC navn 3-formyl-2-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC(C=O)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Formylsalicylic acid hydrate
Smeltepunkt 249°C to 252°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 166.13
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Formylsalicylic acid hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.