missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Formylpyrrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Formylpyrrole |
| CAS | 7126-39-8 |
| Molekylær formel | C5H5NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Pyrrole-3-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-3-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-1-2-6-3-5/h1-4,6H |
| SMIL | O=Cc1cc[nH]c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 95.1 |
| Formel vægt | 95.0371 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?