Få mere at vide
3-Formylpyrrol, TRC
Artikelnummer. 30403803
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30403803 5 g
1 options
Artikelnummer. 30403803 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7002455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Formylpyrrole
CAS 7126-39-8
Molekylær formel C5H5NO
Mængde 5 g
Synonym Pyrrole-3-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-3-carboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-1-2-6-3-5/h1-4,6H
SMIL O=Cc1cc[nH]c1
Molekylvægt (g/mol) 95.1
Formel vægt 95.0371