Få mere at vide
3-Formylphenylboronic Acid, TRC
Artikelnummer. 30396013
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30396013 25 g
1 options
Artikelnummer. 30396013 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF70097025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Formylphenylboronic Acid
CAS 87199-16-4
Molekylær formel C7H7BO3
Mængde 25 g
Synonym B-(3-Formylphenyl)boronic Acid, (3-Formylbenzene)boronic Acid, m-Formylphenylboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H7BO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5,10-11H
SMIL OB(O)c1cccc(C=O)c1
Molekylvægt (g/mol) 149.94
Formel vægt 150.0488