Få mere at vide
3-(Formylamino)-1H-pyrazol-4-carboxamid, TRC
Artikelnummer. 17992405
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17992405 250 mg -
17955035 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17992405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF696750250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22407-20-1
Molekylær formel C5 H6 N4 O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
Synonym 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(formylamino)-, Pyrazole-4-carboxamide, 3-formamido- (8CI)
InChI formel InChI=1S/C5H6N4O2/c6-4(11)3-1-8-9-5(3)7-2-10/h1-2H,(H2,6,11)(H2,7,8,9,10)
SMIL NC(=O)c1cn[nH]c1NC=O
IUPAC navn 5-formamido-1H-pyrazol-4-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 154.13
Formel vægt 154.0491
Procent renhed >95%