Få mere at vide
3-Formyl-2-methylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Formyl-2-methylbenzoic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O3/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 164.0473 |