Få mere at vide
3-Formyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-4-(3-pyridinyl)-1H-pyrrol-1-yloxy, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Formyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-4-(3-pyridinyl)-1H-pyrrol-1-yloxy |
| CAS | 1379779-16-4 |
| Molekylær formel | C14H17N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N2O2/c1-13(2)11(9-17)12(14(3,4)16(13)18)10-6-5-7-15-8-10/h5-9H,1-4H3 |
| SMIL | [O]N1C(C(C([H])=O)=C(C2=CN=CC=C2)C1(C)C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-4-(pyridin-3-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.3 |
| Formel vægt | 246.14 |