Få mere at vide
3-Fluorotoluene-alpha-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluorotoluene-alpha-D |
| CAS | 2118336-62-0 |
| Molekylær formel | C7 D H6 F |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 1-Fluoro-3-(methyl-d)benzene, 3-Fluorotoluene-α-d1, 3-Fluorotoluene-α-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7F/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5 H,1H3/i1D |
| SMIL | [2 H]Cc1cccc(F)c1 |
| IUPAC navn | 1-(deuteriomethyl)-3-fluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.135 |
| Formel vægt | 111.0595 g/mol |
| Vis mere |