Få mere at vide
3-Fluorotoluene-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluorotoluene-alpha,alpha,alpha-D3 |
| CAS | 4202-92-0 |
| Molekylær formel | C7 D3 H4 F |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzene, 1-fluoro-3-(methyl-d3)- (9 CI), Toluene-α,α,α-d3, m-fluoro- (7 CI, 8 CI), 3-Fluorotoluene-α,α,α-d3, 1-Fluoro-3-(methyl-d3)benzene, 3-Fluorotoluene-α,α,α-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7F/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5 H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])c1cccc(F)c1 |
| IUPAC navn | 1-fluoro-3-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.1474 |
| Formel vægt | 113.072 g/mol |
| Vis mere |