Få mere at vide
3-fluorothiophenol, 98%
Artikelnummer. 11476326
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476326 1 g 1g
11486326 5 g 5g
11496326 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11476326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23114.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2557-77-9 | C6H5FS | 128,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2557-77-9
Molekylær formel C6H5FS
Molekylvægt (g/mol) 128.16
MDL nummer MFCD00040227
InChI nøgle ZDEUGINAVLMAET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorothiophenol, m-fluorothiophenol, m-fluorobenzenethiol, 3-fluoro thiophenol, benzenethiol, 3-fluoro, 3-fluorobenzene-1-thiol, 1-fluoro-3-mercaptobenzene, 3-fluoro-thiophenol, 3-fluoro benzenethiol, 3-fluoro-benzenethiol
PubChem CID 75710
IUPAC navn 3-fluorbenzenthiol
SMIL FC1=CC=CC(S)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorothiophenol
Tæthed 1.203
Kogepunkt 156°C
Flammepunkt 58°C (136°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.554
Mængde 1 g
FN nummer UN3071
Beilstein 2039302
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 128.17
Procent renhed 98%