Få mere at vide
3-(Fluorosulfonyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Fluorosulfonyl)benzoic Acid |
| CAS | 454-95-5 |
| Molekylær formel | C7 H5 F O4 S |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5FO4S/c8-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)F |
| IUPAC navn | 3-fluorosulfonylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.176 |
| Formel vægt | 203.989 |