Få mere at vide
3-Fluoropyridin, 98%
Artikelnummer. 11429203
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429203 25 g 25g
11409203 1 g 1g
11419203 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429203 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11693.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 372-47-4 | C5H4FN | 97,092 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-47-4
Molekylær formel C5H4FN
Molekylvægt (g/mol) 97.092
MDL nummer MFCD00006374
InChI nøgle CELKOWQJPVJKIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-fluoro, 3-fluorpyridin, ccris 1717, 3-fluropyridine, 3-fluoro-pyridine, 3-fluoro-pyridinium, pubchem1095, acmc-1coty, 3-fluoropyridine, ksc173o1l
PubChem CID 67794
IUPAC navn 3-fluorpyridin
SMIL C1=CC(=CN=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoropyridine
Tæthed 1.13
Kogepunkt 106 °C til 108 °C
Flammepunkt 13 °C (55 °F)
Brydningsindeks 1.472
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 105702
Formel vægt 97.09
Procent renhed 98%