Få mere at vide
3-Fluoropyridine-4-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 11334456
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334456 1 g 1g
11354456 250 mg 250mg
11344456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20042.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 393-53-3 | C6H4FNO2 | 141.101 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 393-53-3
Molekylær formel C6H4FNO2
Molekylvægt (g/mol) 141.101
MDL nummer MFCD03789251
InChI nøgle POLXLLIQWDBJMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoroisonicotinic acid, 3-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 3-fluoro isonicotinic acid, 3-fluoro-isonicotinic acid, 3-fluoro-4-carboxypyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-fluoro, 3-fluoropyridine-4-carboxylicacid, pubchem3549, 3-fluoroisonicotinic acid?
PubChem CID 345361
IUPAC navn 3-fluorpyridin-4-carboxylsyre
SMIL C1=CN=CC(=C1C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 251°C to 254°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 383678
Formel vægt 141.1
Procent renhed 97%