Få mere at vide
3-Fluoropyridin-4-boronsyre, 98 %
Artikelnummer. 15459877
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15459877 250 mg 250mg
15449877 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53109.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 458532-97-3 | C5H5BFNO2 | 140,908 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 458532-97-3
Molekylær formel C5H5BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 140.908
MDL nummer MFCD03788558
InChI nøgle QUHSESYLMZVXCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoropyridine-4-boronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 3-fluoro-4-pyridyl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-pyridinyl, 3-fluoro-4-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl boranediol, 3-fluoro-4-pyridineboronic acid, 3-fluoropyridine-4-boronicacid
PubChem CID 2779353
IUPAC navn (3-fluorpyridin-4-yl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C=NC=C1)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoropyridine-4-boronic acid
Smeltepunkt 237 °C til 239 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 140.91
Procent renhed 98%