missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Fluoropyridine-2-carboxylic acid, 98%

Artikelnummer. 15438008
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438008 5 g 5g
15428008 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15438008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61458.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 152126-31-3 | C6H4FNO2 | 141.101 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 152126-31-3
Molekylær formel C6H4FNO2
Molekylvægt (g/mol) 141.101
MDL nummer MFCD04114108
InChI nøgle IRERRSXDWUCFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoropicolinic acid, 3-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 3-fluoro-2-carboxypyridine, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-fluoro, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-fluoro, 3-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 3-fluoropyridine-2-carboxylicacid, pubchem5140, acmc-1c4oi, 3-fluoropyridine-carboxylic
PubChem CID 2762786
IUPAC navn 3-fluorpyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 141.1
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.