Få mere at vide
3-Fluoropyrazin-2-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoropyrazin-2-amine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4FN3/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h1-2H,(H2,6,8) |
| Formel vægt | 113.0389 |