Få mere at vide
3-Fluoropropiophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoropropiophenone |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9FO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| Formel vægt | 152.0637 |