Få mere at vide
3-Fluoropropan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoropropan-1-ol |
| CAS | 462-43-1 |
| Molekylær formel | C3H7FO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-Fluoro-1-propanol, 3-Fluoropropanol, 3-Hydroxypropyl Fluoride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7FO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2 |
| SMIL | OCCCF |
| IUPAC navn | 3-fluoropropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 78.09 |
| Formel vægt | 78.0481 |