Få mere at vide
3-Fluoropiperidinhydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11319735
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11319735 250 mg 250mg
11309735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19776.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 737000-77-0 | C5H11ClFN | 139,598 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 737000-77-0
Molekylær formel C5H11ClFN
Molekylvægt (g/mol) 139.598
MDL nummer MFCD03452799
InChI nøgle RDJUBLSLAULIAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoropiperidine hydrochloride, 3-fluoropiperidine hcl, piperidine, 3-fluoro-, hydrochloride, pubchem24370, acmc-20an39, 3-fluoropiperidinehydrochloride, 3-fluoro-piperidine hydrochloride, 3-fluoranylpiperidine hydrochloride, 3-fluoro-piperidine, hydrochloride
PubChem CID 2759156
IUPAC navn 3-fluorpiperidin;hydrochlorid
SMIL C1CC(CNC1)F.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoropiperidine hydrochloride
Smeltepunkt ∼227 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 6145604
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 139.6
Procent renhed 97%