Få mere at vide
3-Fluoropicolinonitril, TRC
Artikelnummer. 30404659
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404659 25 g
30406324 5 g
30401965 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30404659 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF62122025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97509-75-6
Molekylær formel C6H3FN2
Molekylvægt (g/mol) 122.1
SMIL Fc1cccnc1C#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Fluoropicolinonitrile
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H3FN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
Formel vægt 122.028