Få mere at vide
3-Fluoroftalsyreanhydrid, 98%
Artikelnummer. 11474993
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474993 25 g 25g
11464993 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474993 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12275.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 652-39-1 | C8H3FO3 | 166,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 652-39-1
Molekylær formel C8H3FO3
Molekylvægt (g/mol) 166.11
MDL nummer MFCD00039696
InChI nøgle WWJAZKZLSDRAIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophthalic anhydride, 4-fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3-fluorophthalicanhydride, 4-fluoro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 4-fluoro, 5-fluoro-isobenzofurandione, 4-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-fluor-2-benzofuran-1,3-dion, pubchem1949, fluorophthalic anhydride
PubChem CID 69551
IUPAC navn 4-fluor-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL FC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorophthalic anhydride
Smeltepunkt 158 °C til 163 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1283580
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 166.11
Procent renhed 98%