Få mere at vide
3-Fluorophenylmethylboronic acid pinacol ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluorophenylmethylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 1310048-95-3 |
| Molekylær formel | C13 H18 B F O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-(3-Fluorobenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18BFO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)9-10-6-5-7-11(15)8-10/h5-8H,9H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1(C)OB(Cc2cccc(F)c2)OC1(C)C |
| IUPAC navn | 2-[(3-fluorophenyl)methyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.09 |
| Formel vægt | 236.138 |