Få mere at vide
3-fluorphenylmagnesiumbromid, 1 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10535534 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10535534 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 10535534 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427821000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17318-03-5 | C6H4BrFMg | 199.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorophenylmagnesium bromide
Farve Gul til brun opløsning
Navn note 1M solution in THF
CAS 17318-03-5, 109-99-9
Kogepunkt 65.0°C
CAS min % 19.46, 78.59
CAS Max % 21.41, 80.54
Molekylær formel C6H4BrFMg
MDL nummer MFCD00672007
Koncentration 1M (Complexometry), exact strength on the certificate of analysis
Tæthed 1.0240g/mL
Synonym 3-fluorophenylmagnesium bromide, bromo 3-fluorophenyl magnesium, 3-flurophenylmagnesiumbromide, 3-fluorophenylmagnesiumbromide, 3-flurophenyl magnesium bromide, 3-fluorophenyl magnesium bromide, 3-fluorophenyl-magnesium bromide, vfpdaaqakdgshq-uhfffaoysa-m, 3-fluorophenylmagnesium bromide, 1m in methf, grignard reagent
InChI nøgle VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL FC1=CC([Mg]Br)=CC=C1
IUPAC navn brom(3-fluorphenyl)magnesium
Molekylvægt (g/mol) 199.31
PubChem CID 2778196
Formel vægt 199.3
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.024
Mængde 100 mL
Flammepunkt −21°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluorophenylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.