Få mere at vide
3-Fluorophenylhydrazin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30389106
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30389106 5 g
1 options
Artikelnummer. 30389106 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5954385G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorophenylhydrazine Hydrochloride
CAS 2924-16-5
Molekylær formel C6H8ClFN2
Mængde 5 g
Synonym m-Fluorophenylhydrazine Hydrochloride, (m-Fluorophenyl)hydrazine Hydrochloride, (3-Fluorophenyl)hydrazine Monohydrochloride, (3-Fluorophenyl)hydrazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
SMIL Cl.NNc1cccc(F)c1
Molekylvægt (g/mol) 162.59
Formel vægt 162.036