Få mere at vide
3-Fluorophenylacetone, TRC
Artikelnummer. 30403462
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30403462 1 g
1 options
Artikelnummer. 30403462 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5951951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorophenylacetone
CAS 1737-19-5
Molekylær formel C9 H9 F O
Mængde 1 g
Synonym 1-(3-fluorophenyl)-2-propanone, (3-fluorophenyl) Acetone, 3-Fluorobenzyl methyl ketone, m-Fluorophenylacetone, meta-Fluorophenylacetone
InChI formel InChI=1S/C9H9FO/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(10)6-8/h2-4,6H,5H2,1H3
SMIL CC(=O)Cc1cccc(F)c1
IUPAC navn 1-(3-fluorophenyl)propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 152.1656
Formel vægt 152.0637