Få mere at vide
(3-Fluorophenyl)metansulfonylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride |
| CAS | 24974-72-9 |
| Molekylær formel | C4 H6 N2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-2-4(8)6-3/h5H,1-2H2,(H,6,7,8) |
| SMIL | O=C1CNCC(=O)N1 |
| IUPAC navn | piperazin-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.103 |
| Formel vægt | 114.043 |