Få mere at vide
(3-Fluorophenyl)metansulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30394684
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30394684 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30394684 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF621575250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS 24974-72-9
Molekylær formel C4 H6 N2 O2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-2-4(8)6-3/h5H,1-2H2,(H,6,7,8)
SMIL O=C1CNCC(=O)N1
IUPAC navn piperazin-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 114.103
Formel vægt 114.043