Få mere at vide
3-Fluorophenol, 98%
Artikelnummer. p-7021316
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11450144
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13598.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 372-20-3 | C6H5FO | 112.103 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-20-3
Molekylær formel C6H5FO
Molekylvægt (g/mol) 112.103
MDL nummer MFCD00002254
InChI nøgle SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluorophenol, phenol, 3-fluoro, 3-fluoro-phenol, phenol, m-fluoro, meta-fluorophenol, unii-t7oma38487, m-fluoro-phenol, 3-fluorphenol, 3-fluorophenol, 3-fluoro phenol
PubChem CID 9743
IUPAC navn 3-fluorphenol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorophenol
Smeltepunkt 12°C to 14°C
Tæthed 1.246
Kogepunkt 177°C to 179°C
Flammepunkt 71°C (159°F)
Lugt Phenol-like
Brydningsindeks 1.514
Mængde 10 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1904536
Formel vægt 112.1
Procent renhed 98%