Få mere at vide
3-Fluorophenol, 98%
Artikelnummer. p-3778627 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
50 mL
200 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
200ml
50ml
Artikelnummer. 10500931
Brand: Thermo Scientific Acros 119550100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 372-20-3 | C6H5FO | 112.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-20-3
Molekylær formel C6H5FO
Molekylvægt (g/mol) 112.1
MDL nummer MFCD00002254
InChI nøgle SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluorophenol, phenol, 3-fluoro, 3-fluoro-phenol, phenol, m-fluoro, meta-fluorophenol, unii-t7oma38487, m-fluoro-phenol, 3-fluorphenol, 3-fluorophenol, 3-fluoro phenol
PubChem CID 9743
IUPAC navn 3-fluorphenol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorophenol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 10.0°C
Farve Brun-gul til farveløs
Tæthed 1.2400g/mL
Kogepunkt 178.0°C
Flammepunkt 71°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4OH
Brydningsindeks 1.5125 to 1.5155
Mængde 10 mL
Beilstein 06, I, 97
Specifik vægtfylde 1.24
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 112.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske