Få mere at vide
3-fluorphenol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluorophenol |
| Smeltepunkt | 12 °C til 14 °C |
| Tæthed | 1.246 |
| Kogepunkt | 177 °C til 179 °C |
| Flammepunkt | 71 °C (159 °F) |
| Lugt | Fenol-lignende |
| Brydningsindeks | 1.514 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 1904536 |
| Vis mere |