Få mere at vide
3-Fluorophenol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluorophenol |
| Smeltepunkt | 12°C to 14°C |
| Tæthed | 1.246 |
| Kogepunkt | 177°C to 179°C |
| Flammepunkt | 71°C (159°F) |
| Lugt | Phenol-like |
| Brydningsindeks | 1.514 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 1904536 |
| Vis mere |