Få mere at vide
3-fluorphenol, 98%
Artikelnummer. 10500931 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
200 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
200ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10500931 10 mL Glasflaske 10ml
10234820 50 mL Glasflaske 50ml
10370544 200 mL Glasflaske 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10500931 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119550100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 372-20-3 | C6H5FO | 112,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-20-3
Molekylær formel C6H5FO
Molekylvægt (g/mol) 112.1
MDL nummer MFCD00002254
InChI nøgle SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluorophenol, phenol, 3-fluoro, 3-fluoro-phenol, phenol, m-fluoro, meta-fluorophenol, unii-t7oma38487, m-fluoro-phenol, 3-fluorphenol, 3-fluorophenol, 3-fluoro phenol
PubChem CID 9743
IUPAC navn 3-fluorphenol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorophenol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 10,0 °C
Farve Brun-gul til farveløs
Tæthed 1.2400g/mL
Kogepunkt 178,0 °C
Flammepunkt 71 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4OH
Brydningsindeks 1,5125 til 1,5155
Mængde 10 mL
Beilstein 06, I, 97
Specifik vægtfylde 1.24
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 112.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske