Få mere at vide
3-Fluorophenmetrazine Hydrochloride (3-FPM HCl) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30459767
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459767 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459767 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1692.0201
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorophenmetrazine Hydrochloride
CAS 1803562-83-5
Analyt- eller komponentnavne 3-Fluorophenmetrazine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C11 H14 F N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Morpholine, 2-(3-fluorophenyl)-3-methyl-, hydrochloride (1:1), 3-Fluorophenmetrazine hydrochloride, 2-(3-Fluorophenyl)-3-methylmorpholine hydrochloride, 3-FPM HCl
InChI formel InChI=1S/C11H14FNO.ClH/c1-8-11(14-6-5-13-8)9-3-2-4-10(12)7-9;/h2-4,7-8,11,13H,5-6H2,1H3;1H
Løsningstype Single Solution
SMIL Cl.CC1NCCOC1c2cccc(F)c2
IUPAC navn 2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 231.69
Mængde 1 ml
Formel vægt 231.0826 g/mol