Få mere at vide
3-Fluorophenmetrazine Hydrochloride (3-FPM HCl) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluorophenmetrazine Hydrochloride |
| CAS | 1803562-83-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Fluorophenmetrazine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C11 H14 F N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Morpholine, 2-(3-fluorophenyl)-3-methyl-, hydrochloride (1:1), 3-Fluorophenmetrazine hydrochloride, 2-(3-Fluorophenyl)-3-methylmorpholine hydrochloride, 3-FPM HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14FNO.ClH/c1-8-11(14-6-5-13-8)9-3-2-4-10(12)7-9;/h2-4,7-8,11,13H,5-6H2,1H3;1H |
| Løsningstype | Single Solution |
| SMIL | Cl.CC1NCCOC1c2cccc(F)c2 |
| Vis mere |