Få mere at vide
3-Fluorocinnamic Acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31007348
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31007348 5 g 5g
31004180 100 g 100g
30995623 25 g 25g
31000838 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31007348 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD115735g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorocinnamic Acid
CAS 458-46-8
Molekylær formel C9H7FO2
MDL nummer MFCD00004383
Mængde 5 g
SMIL O=C(O)C=CC1=CC=CC(F)=C1
Molekylvægt (g/mol) 166.15
Procent renhed 98%