Få mere at vide
3-Fluorocatechol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluorocatechol |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5FO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,8-9H |
| Formel vægt | 128.027 |