Få mere at vide
3-fluorkatekol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459667
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459667 5 g 5g
11449667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22145.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 363-52-0 | C6H5FO2 | 128.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 363-52-0
Molekylær formel C6H5FO2
Molekylvægt (g/mol) 128.10
MDL nummer MFCD00042582
InChI nøgle DXOSJQLIRGXWCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorocatechol, pyrocatechol, 3-fluoro, 1,2-benzenediol, 3-fluoro, 1,2-dihydroxy-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1,2-dihydroxybenzene, 3-fluoro-1,2-benzenediol, 1-fluoro-2,3-dihydroxybenzene, 3fa, pubchem4142
PubChem CID 67764
ChEBI CHEBI:39876
IUPAC navn 3-fluorbenzen-1,2-diol
SMIL OC1=CC=CC(F)=C1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorocatechol
Smeltepunkt 71°C to 73°C
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Beilstein 2436074
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 128.1
Procent renhed 99%