Få mere at vide
3-Fluorobenzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluorobenzyl Alcohol |
| CAS | 456-47-3 |
| Molekylær formel | C7H7OF |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | NSC 158273, m-Fluorobenzyl Alcohol, 3-Fluorobenzenemethanol, (3-Fluorophenyl)methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7FO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5H2 |
| SMIL | C1=CC(=CC(=C1)F)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.13 |
| Formel vægt | 126.0481 |