Få mere at vide
3-Fluorobenzoylacetonitrile (>80%), TRC
Artikelnummer. 30403852
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30403852 5 g
1 options
Product Code. 30403852 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF5980955G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Fluorobenzoylacetonitrile
CAS 21667-61-8
Molekylær formel C9 H6 F N O
Mængde 5 g
Synonym Acetonitrile, (m-fluorobenzoyl)- (8CI), 3-Fluoro-β-oxobenzenepropanenitrile, (m-Fluorobenzoyl)-acetonitrile, 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropionitrile, 3-(3'-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-(3-fluorophenyl)propanenitrile, α-Cyano-3-fluoroacetophenone
InChI formel InChI=1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-2-7(6-8)9(12)4-5-11/h1-3,6H,4H2
SMIL Fc1cccc(c1)C(=O)CC#N
IUPAC navn 3-(3-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 163.148
Formel vægt 163.043